Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Long Ground Socket, finished
For ground joints in the high vacuum range.
231.00€ - 302.00€
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15834818
|
DWK Life Sciences
286541605 |
22 mm |
246.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15874808
|
DWK Life Sciences
286534404 |
17 mm |
231.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15834828
|
DWK Life Sciences
286558408 |
33 mm |
302.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15874818
|
DWK Life Sciences
286546209 |
28 mm |
291.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
DURAN™ sleeves in the long-grinding variant are frequently used in the high-vacuum range.
- Ground (finer grinding quality, less roughness depth)
- Short grinding for apertures with low space availability and lower tightness requirements
- Tight closure due to standard ground joint
- Glass articles for further processing
Specifica
50/Pk. |