Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Long Ground Cone, finished
For ground joints in the high vacuum range.
141.00€ - 300.00€
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15834568
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286155804
17 mm
240.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-07-2025
Aggiungi al carrello
15884568
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286159206
26 mm
300.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-07-2025
Aggiungi al carrello
15864568
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286156603
22 mm
290.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-07-2025
Aggiungi al carrello
15884578
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286162602
40 mm
141.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-07-2025
Aggiungi al carrello
15894558
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286154602
13 mm
233.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
DURAN™ cores in the long-grinding variant are frequently used in the high-vacuum range.
  • Ground (finer grinding quality, less roughness depth)
  • The larger ground surface is suitable for use in high-vacuum applications.
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Glass articles for further processing