Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ pressure plus+ GL 45 Laboratory Bottle, Clear
Pressure and vacuum resistant glass laboratory bottles.
117.52€ - 217.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Vacuum filtration; Collection of samples under pressure; Storage of volatile solvents; Storage of gas generating materials |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 45 |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11391435
|
DWK Life Sciences
1092234 |
250 mL |
140.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11301445
|
DWK Life Sciences
1092235 |
500 mL |
189.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15523537
|
DWK Life Sciences
218102406 |
100 mL |
117.52€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11371465
|
DWK Life Sciences
218105403 |
1000 mL |
217.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
The DURAN™ pressure plus+ GL 45 Laboratory bottles offer a safer option for laboratory applications involving a vacuum or pressure. Standard glass laboratory bottles are not designed to safely withstand pressure differentials. As a result of a modified geometry, the pressure plus+ bottles have a guaranteed pressure-resistance, and consequently offer optimal safety for both the user and contents. The special geometry still conforms to ISO 4796-1:2016 to maintain instrument compatibility. The pressure plus+ bottles are certified in accordance with DIN EN 1595. The bottles are moulded from high-purity, clear, USP/EP Type I borosilicate glass 3.3, renowned for its excellent thermal performance, and high resistance to chemical attack. The bottles feature an easy-to-read graduated volume scale printed in a distinctive blue enamel. Permanent Retrace Code on each bottle for manufacturing lot traceability.
- Guaranteed vacuum and pressure resistant from –1 bar to + 1.5 bar due to modified geometry (based on ISO 4796-1)
- The special geometry still conforms to ISO 4796-1:2016 to maintain instrument compatibility
- Optimum safety for working under pressure or vacuum
- Suitable for full vacuum ps = -100 kPa
- Pressure resistance conforms to DIN EN 1595,
- Fired-on, highly durable blue ceramic print for visual differentiation from the standard laboratory bottle
- Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
- Standardised GL-thread and matching cap system for particularly tight sealing and simple, clean pouring out
Specifica
Vacuum filtration; Collection of samples under pressure; Storage of volatile solvents; Storage of gas generating materials | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
GL 45 | |
Autoclavable |