Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™ Stirrer Shaft, interchangeable, hollow
Use as an alternative to magnetic stirrers with high viscosity or high stirring speeds.
913.00€ - 1885.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Joint Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Joint Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15894638
|
DWK Life Sciences
286306809 |
Polished | WB 10 |
1155.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15814648
|
DWK Life Sciences
286307402 |
Polished | WB 16 |
1885.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15824648
|
DWK Life Sciences
286308107 |
Ground Joint | WB 16 |
1555.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15901571
|
DWK Life Sciences
286307008 |
Ground Joint | WB 10 |
913.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Hollow DURAN™ KPG™ stirrer shafts are used for further processing into a wide variety of stirrers. They are available in the qualities ground and polished. The bearing sleeve and agitator shaft are precisely matched to each other by precision grinding.
- Hollow
- Available in polished and ground version
- The bearing sleeve and agitator shaft are precisely matched to each other by precision grinding.
Specifica
50/Pk. |