Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™ Stirrer Bearing, interchangeable
Smallest gap dimensions in use with agitator shafts allow completely smooth running and working under vacuum.
203.00€ - 1475.00€
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15854638
|
DWK Life Sciences
286304405 |
HB 10 | Ground Joint |
1040.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15844638
|
DWK Life Sciences
286304208 |
HB 10 | Polished |
1475.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15864638
|
DWK Life Sciences
286304602 |
HB 16 | Polished |
464.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15874638
|
DWK Life Sciences
286304808 |
HB 16 | Ground Joint |
359.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15834638
|
DWK Life Sciences
286304002 |
HA 10 | Ground Joint |
203.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15824638
|
DWK Life Sciences
286303803 |
HA 10 | Polished |
267.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
DURAN™ KPG™ bearing sleeves are used as components for agitator guides/agitator coolers. They are available as ground or polished versions in the following designs: HA: without grease cup HB: with grease cup
- Available as ground or polished version in the following designs: HA: without grease cup HB: with grease cup
- Small gap dimensions allow a completely smooth running and working under vacuum.
- The bearing sleeve and agitator shaft are precisely matched to each other by precision grinding.