Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Test Tubes with Blue Graduations
Manufactured from DURAN™ borosilicate glass 3.3 for excellent chemical and thermal shock resistance.
Marca:  Hirschmann™ 6400165
Codice prodotto. 13198019
  • 96.35€ / pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With spout for easy and spill-free pouring
  • Round base
  • Clear glass for excellent clarity
  • Available in a range of capacities
Specifica
Specifica
Clear
205 mm
Spout
Yes
Test Tube
20 mL
Borosilicate Glass
10/Pk.
17 mm
0.2 mL