Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Glass Stirrer Bearing
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 06302029
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Vacuum Jacket | |
Stirrer Bearing | |
Glass | |
10 mm |
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Glass Stirrer Bearing > Diameter Shaft: 10mm; Vacuum Jacket