Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubo filettato in vetro Duran™
Provides for secure and easy leak-tight connection of apparatus in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Screwthread Tubes with NS Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01311419
Codice prodotto. 10597741
  • 12.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12257
  • Available in a range of socket and thread sizes
  • Minimized need for grease
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Specifica
1 Ea.
NS 19/26
GL 14
Duran Glass