Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Adapter
Duran™ Glass Adapter made of DURAN™ tubing.
47.00€ - 58.00€
Specifica
Cone Size | NS 29/32 |
---|---|
Materiale | Duran Glass |
Product Type | Adapter |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Cone Size | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Cone Size | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10101761
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01523529 |
NS 29/32 | NS 35 |
58.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10141711
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01521929 |
NS 29/32 | NS 19 |
47.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10294381
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01532935 |
NS 29/32 | NS 29 |
56.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10335831
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01532929 |
NS 29/32 | NS 29 |
49.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Duran™ Glass
Specifica
NS 29/32 | |
Duran Glass | |
Adapter | |
1 Ea. |