Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flat Flange Lid, with center neck
The lid of a plane fan vessel is suitable for closing but also for combination with other ground joint components (e.g. dropping funnel, stirring shafts, etc.) due to the standard ground joints.
174.00€ - 341.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (applicazione) Chemically and thermally demanding processes; Safe working under pressure or vacuum; Max. operating pressure at 250°C
N. per confezione 1/Pk.
Temperature Range (Metric) 250°C
Autoclavabile Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Giunto rastremato standard Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Giunto rastremato standard Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10365381
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
243984605
NS 29/32 DN 100
174.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
10465041
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
243985104
NS 29/32 DN 120
209.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
10632581
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
243985704
NS 29/32 DN 150
216.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-07-2025
Aggiungi al carrello
12636203
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
244505707
NS 45/40 DN 150
341.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-09-2025
Aggiungi al carrello
10527291
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
243986109
NS 29/32 DN 200
251.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-07-2025
Aggiungi al carrello
10716721
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
244504608
NS 45/40 DN 100
257.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Flat flange vessels are large volume reaction vessels which are regarded as an alternative to the round flasks and consist of a bottom part and a lid. These two parts are held together by means of a clamping ring. A seal or grinding grease prevent the grinding surfaces from tilting. The flat flange vessel can be combined with other components (e.g. dropping funnels, stirring shafts, ...) by means of various standard ground joints in the lid. Flat flange vessels are well suited for preparative work such as general reactions, distillations, evaporation and drying of solid and viscous substances. Due to their walls, flat flange vessels are suitable for safe working under pressure and vacuum.
  • With center neck NS 29/32 or NS 45/40
  • Pressure and vacuum resistant due to the wall thickness and geometry
  • Tight closure due to standard ground joint
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (3.3)
1/Pk.
Autoclavable
Chemically and thermally demanding processes; Safe working under pressure or vacuum; Max. operating pressure at 250°C
250°C