Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Expansion Adapter, socket/cone
Expansion from sleeve to core.
Marca:  DWK Life Sciences 286549403
202.25 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15931611
  • 254.00€ / pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Adapters are used to connect two components with different NS sizes. DURAN™ expansion pieces allow the connection of a smaller sleeve to a larger core.
  • Expansion pieces allow the connection of a smaller sleeve to a larger core and thus the use of differently sized ground joint components.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10/Pk.
Connection of two components with different standard ground joint sizes
Socket NS 29/32, Cone NS 45/40