Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Expansion Adapter, socket/cone
Expansion from sleeve to core.
Marca:  DWK Life Sciences 286548407
Codice prodotto. 10707101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Adapters are used to connect two components with different NS sizes. DURAN™ expansion pieces allow the connection of a smaller sleeve to a larger core.
  • Expansion pieces allow the connection of a smaller sleeve to a larger core and thus the use of differently sized ground joint components.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10/Pk.
Connection of two components with different standard ground joint sizes
Socket NS 29/32, Cone NS 34/35