Learn More
DWK Life Sciences Dischi per cristallizzazione DURAN™ con beccuccio
An excellent option for crystallization, heating and cooling baths and microscale experiments in the laboratory.
46.72€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10759101
|
DWK Life Sciences
213115904 |
2 l | 190 mm | N/A | |||||
Descrizione
- Acc. to DIN 12338
- Transparent with labelling patch
- Glass Type I/neutral glass as per USP, EP and JP
- Autoclavable
- Available in a range of capacities
Specifica
Sì |