Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni a tre colli in vetro borosilicato DURAN™ con colli laterali inclinati
Especially made for distillation, reactions and to make solutions or hold, contain and collect chemicals. Lenz Laborglasinstrumente™ Three-Neck Round Bottom Flasks, Side Necks Angled are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
51.00€ - 432.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Forma del fondo Round
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Produktcode Marke Capacità (sistema metrico) Giunto a bussola Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Capacità (sistema metrico) Giunto a bussola Preis Menge & Verfügbarkeit  
10478972
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03313170
1000 mL 14/23 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
92.00€
Pezzo
Nur noch null auf Lager
Spedizione stimata: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10742342
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03314270
1000 mL 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
74.00€
Pezzo
Nur noch null auf Lager
Spedizione stimata: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10129360
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03314470
1000 mL 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
131.00€
Pezzo
Nur noch null auf Lager
Spedizione stimata: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10254381
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03313237
100 mL 19/26 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
63.00€
Pezzo
Nur noch null auf Lager
Spedizione stimata: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10797511
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
03314437
100 mL 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
100.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-07-2025
Aggiungi al carrello
10375211
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
03314237
100 mL 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
58.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-07-2025
Aggiungi al carrello
10362701
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
03314149
250 mL 14/23 NS collo lato, 29/32 NS collo centro
66.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
10438402
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
03313149
250 mL 14/23 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
69.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
10382701
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
03314249
250 mL 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
75.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-07-2025
Aggiungi al carrello
10372701
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
03314449
250 mL 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
58.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-07-2025
Aggiungi al carrello
11923401
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
03311122
25 mL 14/23 NS collo lato, 14/23 NS collo centro
51.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
10342751
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
03314158
500 mL 14/23 NS collo lato, 29/32 NS collo centro
78.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
10080211
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
03314482
5 L 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
432.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-08-2025
Aggiungi al carrello
10047570
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
03314258
500 mL 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
63.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
10037570
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
03314458
500 mL 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
62.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12394
  • Two side necks at 20° angles
  • With conical ground joints, featuring high taper accuracy and excellent tightness
  • With inscription label
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass, Duran Glass
Round