Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Blank for Round Bottom Cylinder, for jacketed vessel, rim cracked-off, without print
For processing as a reaction vessel.
53.70€ - 193.00€
Specifica
Descrizione | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Da utilizzare con (applicazione) | For processing as a reaction vessel |
Include | 1/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10503622
|
DWK Life Sciences™
210274771 |
105 mm |
53.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10315491
|
DWK Life Sciences™
210275373 |
130 mm |
56.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10559181
|
DWK Life Sciences™
210275579 |
160 mm |
107.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10040031
|
DWK Life Sciences™
210275879 |
185 mm |
129.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10599181
|
DWK Life Sciences™
210276275 |
215 mm |
151.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10385581
|
DWK Life Sciences™
210276678 |
250 mm |
193.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
DURAN™ cylinders with a round bottom are convincing due to their good wall thickness distribution and enable the cost-effective production of reaction vessels with reproducible geometry. For pressure resistance, please refer to our notes in the technical appendix of the laboratory glassware catalogue. For glass articles which deviate from the original form due to further processing, the permissible operating data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.
- For jacket vessels edge blown off
- Component for further processing into reaction vessels
- Cost-effective production of reaction vessels with reproducible geometry
- Glass articles for further processing
Specifica
Autoclavable | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
For processing as a reaction vessel | |
1/Pk. |