Learn More
DWK Life Sciences Beaker, High Form, Without Spout
Due to its shape, the beaker is a universal product for a wide range of laboratory applications.
64.00€ - 173.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Heating; Diluting solutions; Mixing several components; Measuring liquid amounts |
N. per confezione | 10/Pk. |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11770934
|
DWK Life Sciences
211171705 |
50 mL |
64.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11780934
|
DWK Life Sciences
211172401 |
100 mL |
64.80€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11329543
|
DWK Life Sciences
211173603 |
250 mL |
72.70€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11700944
|
DWK Life Sciences
211174102 |
400 mL |
86.95€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11710944
|
DWK Life Sciences
211174805 |
600 mL |
107.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11720944
|
DWK Life Sciences
211175407 |
1000 mL |
173.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11730904
|
DWK Life Sciences
211172907 |
150 mL |
68.80€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Beakers are cylindrical vessels with a straight side wall. Thanks to this shape, beakers are universally usable laboratory vessels and usually serve as cooking glasses, collecting vessels and for preparing, mixing and heating solutions. Easy filling is possible via the large vessel opening. Beakers are available in various shapes and sizes: high and low, with or without spout, with or without scale.
- Without Spout
- Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
- Fired-on, highly durable white ceramic
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Heating; Diluting solutions; Mixing several components; Measuring liquid amounts | |
10/Pk. | |
Autoclavable |