Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Beaker, high form, with spout
Due to its shape, the beaker is a universal product for a wide range of laboratory applications.
64.00€ - 358.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (applicazione) Heating; Diluting solutions; Mixing several components; Measuring liquid amounts
Autoclavabile Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11762232
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
211161704
50 mL
64.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11331435
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
211162409
100 mL
66.65€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11341435
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
211162906
150 mL
68.80€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11792232
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
211163602
250 mL
85.95€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11351435
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
211164101
400 mL
104.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11361435
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
211164804
600 mL
121.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11371435
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
211165303
800 mL
174.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11732242
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
211165406
1000 mL
196.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11742242
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
211166308
2000 mL
358.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11381435
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
211166805
3000 mL
133.00€
pezzi 2
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Beakers are cylindrical vessels with a straight side wall. Thanks to this shape, beakers are universally usable laboratory vessels and usually serve as cooking glasses, collecting vessels and for preparing, mixing and heating solutions. Easy filling is possible via the large vessel opening. Beakers are available in various shapes and sizes: high and low, with or without spout, with or without scale.
  • Spout for clean pouring
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (3.3)
Heating; Diluting solutions; Mixing several components; Measuring liquid amounts