Learn More
Tampone DuraCal™ pH 1.68
Click to view available options
Quantità:
500 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Buffer solutions provide pH stability of up to 5 years
Specifica
Specifica
pH | 1.68 pH |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 500 ml |
Tipo di soluzione | Tampone |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- pH Buffer 1.68
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.