Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Specific Gravity/Relative Density (g/cm3) Plain Form Hydrometers: for Liquids Heavier Than Water
Available in a variety of models measuring specific gravity/relative density (g/cm3) of liquids heavier than water in various ranges.
47.10€ - 58.40€
Specifica
Certificazione/Conformità | Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST. Hand inspected by U.S. quality team in exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005 and A2LA Accredited Calibration Laboratory (Cert 2448.01); internationally recognized and accepted by the signatory economies of the ILAC/MRA and located in ISO 14001:2004 Environmental Management System registered facility. |
---|---|
Content And Storage | Plain form hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place. They should not be subjected to extreme temperatures. |
Da utilizzare con (applicazione) | For Liquids Heavier Than Water |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di gravità specifica | Accuracy | Incrementi | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di gravità specifica | Accuracy | Incrementi | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17430254
|
H-B Instrument™
B61801-7200 |
1.000 to 1.220 | ±0.002 | 0.002 | 300 mm |
49.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
17420254
|
H-B Instrument™
B61801-4800 |
1.000 to 1.250 | ±0.005 | 0.005 | 165 mm |
47.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
17440254
|
H-B Instrument™
B61801-7300 |
1.200 to 1.420 | ±0.002 | 0.002 | 300 mm |
58.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
17450254
|
H-B Instrument™
B61801-7700 |
1.000 to 2.000 | ±0.01 | 0.01 | 300 mm |
58.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
Available in a variety of models measuring specific gravity/relative density (g/cm3) of liquids heavier than water in various ranges.
- Lead free ballast and glass
- Individually serialized
- Temperature standardization: 60°F (15°C)
Commonly used in industries such as food and beverage, chemical, pharmacology, transportation, refrigeration and more.
Certifications:
Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST. Hand inspected by U.S. quality team in exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005 and A2LA Accredited Calibration Laboratory (Cert 2448.01); internationally recognized and accepted by the signatory economies of the ILAC/MRA and located in ISO 14001:2004 Environmental Management System registered facility.
Storage:
Plain form hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place. They should not be subjected to extreme temperatures.Order Info
Should you require an individual Thermometer Calibration Report, factory calibrated thermometers or custom calibration services are available.
Specifica
Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST. Hand inspected by U.S. quality team in exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005 and A2LA Accredited Calibration Laboratory (Cert 2448.01); internationally recognized and accepted by the signatory economies of the ILAC/MRA and located in ISO 14001:2004 Environmental Management System registered facility. | |
Plain form hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place. They should not be subjected to extreme temperatures. | |
For Liquids Heavier Than Water |