Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Salt Brine Plain Form Hydrometers
Choose from two plain form models with ranges from 0 to 100% or 0 to 26.5% to measure sodium chloride saturation of salt brines
64.50€ - 66.25€
Specifica
Certificazione/Conformità | Traceable to NIST |
---|---|
Content And Storage | Salt Brine hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures. |
Da utilizzare con (applicazione) | Used in various industries including food, fishing, and transportation. |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Intervallo di gravità specifica | Accuracy | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Intervallo di gravità specifica | Accuracy | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17460274
|
H-B Instrument™
B61809-0100 |
Hydrometer (% by Weight) | 0 to 26.5% | ±0.5% | 0.5% |
66.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
17450274
|
H-B Instrument™
B61809-0000 |
Hydrometer (% by Saturation) | 0 to 100% | ±1% | 1% |
64.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
- Lead-free ballast and glass
- Individually serialized
- Temperature standardization: 60°F (15°C)
Order Info
Should you require an individual Hydrometer Calibration Report, factory calibrated hydrometers or custom calibration services are available.
Certifications
Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST. Hand inspected by U.S. quality team.
Specifica
Traceable to NIST | |
Salt Brine hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures. | |
Used in various industries including food, fishing, and transportation. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.