Learn More
Nabertherm Drying Oven, TR LS Series with C450 Controller
Achieves and maintains a perfect temperature uniformity. Can be used for various applications such as drying, sterilizing or warm storing.
7333.80€ - 9771.60€
Specifica
Certificazione/Conformità EN 1539
Controllo della temperatura C450
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15918500
Vedere i documenti
Nabertherm
TRS062CN
60 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15928500
Vedere i documenti
Nabertherm
TRS122CN
120 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15938500
Vedere i documenti
Nabertherm
TRS242CN
240 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Maximum Temperature: 260°C
  • Working temperature range: + 5 °C above room temperature up to 260°C
  • Ovens TR 30 - TR 240 designed as tabletop models
  • Ovens TR 450 and TR 1050 designed as floor standing models
  • Horizontal, air circulation results in temperature uniformity better than +/- 5 °C
  • Stainless steel chamber, alloy 304 (AISI)/(DIN material no. 1.4301), rust-resistant and easy to clean
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Large handle to open and close the door
  • Charging in multiple layers possible using removeable grids (number of removeable grids included, see table to the right)
  • Large, wide-opening swing door, hinged on the right with quick release for models TR 30 - TR 450
  • Double swing door with quick release for TR 1050
  • TR 1050 equipped transport rollers
  • Infinitely adjustable exhaust at the rear wall with operation from the front
  • PID microprocessor control with self-diagnosis system
  • Solid state relays provide for low-noise operation
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Specifica
EN 1539
C450