Learn More
Drierite™, without indicator, 4 mesh
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbent, Indicator
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Drierite™ |
Punto di fusione | 1450.0°C |
Forma fisica | Granular |
Quantità | 2 kg |
Imballaggio | Plastic Bottle |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol |
IUPAC Name | calcium sulfate |
Peso formulazione | 136.14 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Drierite]TS, without indicator