Learn More
Drierite™, without indicator, 20-40 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
454 g
2.3 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbent, Indicator
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Drierite™ |
Nota nome | 20-40 mesh |
Punto di fusione | 1450.0°C |
Forma fisica | Granular |
Quantità | 2.3 kg |
Fieser | 01,107 |
Indice di Merck | 15, 1708 |
Imballaggio | Plastic Bottle |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol. SiO2 and insolubles: 0.15% |
R2O | 0.14% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Drierite]TS, without indicator