Learn More
Drierite™, without indicator, 10-20 mesh, Thermo Scientific Chemicals
84.62€ - 534.66€
Identificatori chimici
CAS 7778-18-9
Formula molecolare CaO4S
Molecular Weight (g/mol) 136.13
Numero MDL MFCD00010912
InChI Key OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10472601
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
219065000
500 g Glass Bottle
84.62€
500g
10348020
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
219060020
2 kg Plastic Bottle
109.55€
2kg
11964251
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
219060100
10 kg Plastic Drum
534.66€
10kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbent, Indicator
Specifica
Identificatori chimici
7778-18-9
136.13
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
CHEBI:31346
CaO4S
MFCD00010912
24497
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Drierite™
Granular
CaO4S
Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
136.13
CHEBI:31346
1450.0°C
7778-18-9
MFCD00010912
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
calcium;sulfate
24497
136.14
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Drierite]TS, without indicator