Learn More
Cole-Parmer™ BH-250 Series Dry-Block Heater
Choose a heater, then blocks to suit your application needs.
1245.00€ - 1835.00€
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | N. di blocchi | Tipo di unità di controllo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | N. di blocchi | Tipo di unità di controllo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11593789
|
Cole-Parmer™
99965-78 |
200°C | 2 | Digital, RS-232, 200°C |
1290.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
13479916
|
Cole-Parmer™
36620-16 |
200°C | 3 | Digital, RS-232, 200°C |
1480.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15275607
|
Cole-Parmer™
36620-10 |
0.2 °C a 37 °C, 0.25 °C a 100 °C; 0.5 °C a 37 °C, 0.5 °C a 100 °C | 3 | Digital |
1410.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15285607
|
Cole-Parmer™
36620-04 |
0.2 °C a 37 °C, 0.25 °C a 100 °C; 0.5 °C a 37 °C, 0.5 °C a 100 °C | 3 | Digital |
1245.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15245607
|
Cole-Parmer™
36620-02 |
Ambient +5° to 100°C | 2 | Digital, Twin Control, 100°C |
1835.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Precision-engineered heaters with excellent temperature accuracy
- Versatile range of interchangeable heating blocks work with many size sample tubes and plates
- Take up less storage space—lightweight and flat-top surface allow units to be stacked when not in use
Use these heaters as a dry, constant temperature source for various lab and research applications. All models have independent indicator lights to show main power, heater action, and over-temperature cut out. The ''number of blocks accepted'' on the ordering table indicate the number of single-width blocks accepted by each block heater. A heater that accepts two single-width blocks will accept one double-width block. Use three- and four-block models for high-throughput applications such as chemical oxygen demand (COD).
Specifica
230 V |