Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start PCR Master Mixes
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix is a ready-to-use 2X reaction mix that includes DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq buffer, magnesium, and dNTPs.
Marca:  Thermo Scientific™ K9011
Codice prodotto. 15717536
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
• 2X DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, 4 x 1.25 mL
• Nuclease-free water, 4 x 1.25 mL
Store at -5°C to -30°C.
DreamTaq DNA Polymerase
200 rxns
Hot-start PCR
Built-In Hot Start
3'-A
Colorless
Low
Standard
Dry Ice
2X
200 Reactions
SuperMix or Master Mix
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start PCR Master Mixes > Colorless, 200 Reactions