Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) Promotion
Contains green buffer that includes density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gels
96.25€ - 383.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Standard PCR, RT-PCR, Genotyping, Cloning
Concentrazione 2X
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità N. di reazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità N. di reazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
15717526
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
K1082
20 x 1.25mL 1000 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15707526
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
K1081
4 x 1.25 mL 200 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • DreamTaq DNA Pol,
  • dNTPs,
  • Green buffer, density reagent and dyes for direct loading,
  • supplied with Water,
  • Nuclease free
Specifica
Specifica
Standard PCR, RT-PCR, Genotyping, Cloning
2X