Learn More
Thermo Scientific™ Drawer Dividers
Maximize storage inside blood bank refrigerators and plasma freezers with these optional drawer dividers.
232.16€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11904286
|
Thermo Scientific™
7027 |
4.9 and 11.5 cu. ft. Thermo Scientific Revco and Forma blood bank refrigerators and plasma freezers. |
232.16€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Maximize storage inside blood bank refrigerators and plasma freezers with these optional Thermo Scientific™ Drawer Dividers.
Stainless-steel drawer dividers help manage inventory of bags and boxes:- Four column dividers for all models except 29.2 cu. ft. (826L) models
- Five column dividers for 29.2 cu. ft. (826L) models
- Warranty varies by country, please contact us for details
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.