Learn More
BRAND™ Base for Schilling Automatic Burette Bottle
For use with Schilling automatic burette. Holds one 500mL plastic bottle with a diameter of 74 to 76mm.
Marca:  BRAND™ 23725
6.35 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10514011
  • 8.10€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Description
Description
  • For use with Schilling automatic burette
  • Holds one 500mL plastic bottle 500ml, dia.74 to 76mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Schilling Automatic Buret Bottle, 500mL
Plastic Bottles Base
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions