Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Nitrogen Fumes
For making spot measurments for various gases and vapors
82.43€ - 207.00€
Codice del prodotto | Marca | Componenti misurati | Intervallo di misurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Componenti misurati | Intervallo di misurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12364569
|
Dräger™
6724001 |
Nitrous Fumes 20/a | 20 to 500ppm |
172.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12896663
|
Dräger™
CH27701 |
Nitrous Fumes 100/c | 100 to 5000ppm | N/A | |||||
10098920
|
Dräger™
CH29401 |
Nitrous Fumes 0.5/a | 0.5 to 10ppm |
82.43€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10358612
|
Dräger™
CH31001 |
Nitrous Fumes 2/a | 2 to 100ppm |
190.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Glass vial
- Calibrated 100mL sample of air drawn through tube with Drager Accuro™ bellows pump
- Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certified.