Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta - acido solfidrico
177.00€ - 187.00€
Specifica
Quantità 10
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Componenti misurati Intervallo di misurazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Componenti misurati Intervallo di misurazione Prezzo Quantità e disponibilità  
10558741
Vedere i documenti
Dräger™
8101831
Acido solfidrico 1/d Da 1 a 200 ppm
187.00€
pezzi 10
10142032
Vedere i documenti
Dräger™
6728041
Hydrogen Sulfide 0.5/a 0.5 to 15ppm / 5 to 150ppm
180.00€
pezzi 10
10378421
Vedere i documenti
Dräger™
CH29801
Hydrogen Sulfide 5/b 5 to 60ppm
183.00€
pezzi 10
10276821
Vedere i documenti
Dräger™
CH29101
Acido solfidrico 100/a Da 100 a 2000 ppm
177.00€
pezzi 10
Specifica
10
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta - acido solfidrico