Learn More
Dräger™ CMS Chips: Vinyl Chloride
Suitable for 10 measurements of one gas
Marca:  Dräger™ 6406170
Codice prodotto. 12344649
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Specifica
700 to 1100 hpa
1 to 30mg/L
30 to 420 sec.
0°C to 40°C
Vinyl Chloride CMS Chip
0.3 to 10
32°F to 104°F