Learn More
Doxycycline Hydrochloride (Yellow Powder), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Vetro ambrato
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
Broad spectrum antibiotic
Broad spectrum antibiotic. Broad spectrum inhibitor of matrix metalloproteinases in vivo.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Doxycycline Hydrochloride |
Tipo | Doxycycline Hydrochloride |
Forma fisica | Powder/Solid |
Absorbance | Inclusive between 300 at 349nm |
Punto di fusione | 210°C |
Imballaggio | Vetro ambrato |
Potency | Inclusive between 800μg/mg |
Rotazione specifica | Inclusive between 105° |
Acqua | Inclusive between 1.4% |
Colore | Yellow |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Doxycycline Hydrochloride
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.