Learn More
Doxorubicin Hydrochloride, Fisher BioReagents
Codice prodotto. p-25631
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
50mg
5mg
Doxorubicin Hydrochloride
Doxorubicin HCL is a chemotherapeutic agent. Antitumor, immunosuppressive, and antibiotic agent. It blocks RNA polymerase and reverse transcriptase. Also inhibits nucleic acid synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25316-40-9
Formula molecolare C27H30ClNO11
Molecular Weight (g/mol) 579.98
Numero MDL MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448
InChI Key MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N
Sinonimo doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfs
PubChem CID 129626538
IUPAC Name (7R,9R)-7-[(2S,4R,5R,6R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Doxorubicin Hydrochloride
Informazioni di decomposizione 216°C
Punto di fusione 216°C
Colore Orange
Intervallo percentuale saggio (by HPLC): ≥95%
Imballaggio Amber Glass
Quantità 1 mg
Indice di Merck 15, 3487
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 580
Forma fisica Powder or Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Doxorubicin hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.