Learn More
Dowex™ 50WX8, 200-400 mesh, ion-exchange resin
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Dowex™ 50WX8 |
Forma fisica | Beads |
Dimensione particelle | 15% max. (on 100 mesh, cumulative), 15% max. (through 325 mesh) |
Imballaggio | Plastic Bottle |
Capacità totale volume | wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7 |
Capacità di ritenzione dell'acqua | H form: 50 to 58% |
Colore | Beige to Brown |
Quantità | 500 g |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Dowex 50WX8