Learn More
Dowex™ 50WX8-200 ion-exchange resin, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10051981
Dowex™ 50WX8-200 ion-exchange resin, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10051981
500 g, Plastic Bottle
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Codice prodotto. 10051981
Marca: Thermo Scientific Acros 335345000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 11119-67-8
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11119-67-8
Numero MDL MFCD00132726
IUPAC Name AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Specifica
Materiale o nome chimico Dowex™ 50WX8
Forma fisica Moist Beads or Spheres
Dimensione particelle 15% Max. (on 60 mesh, cumulative) 15 % Max. (through 170 mesh)
Imballaggio Plastic Bottle
Capacità totale volume wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7
Capacità di ritenzione dell'acqua H form: 50 to 58%
Colore Beige to Brown
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Titolo del prodotto
Dowex™ 50WX8-200 ion-exchange resin, Thermo Scientific Chemicals >