Learn More
Acqua senza pirogeni con doppio processo di distillazione
Suitable for laboratory use. Water, Double Distilled, Pyrogen-Free, Chem-Lab has been ultra-purified to remove bacteria, organic and inorganic particles, viruses, minerals, salts and metals, at LF<5μS. Packaged in a sterilized container to maintain purity.
105.00€ - 174.00€
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11983084
SDS Vedere i documenti
Chem Lab
CL02.0208.5000
5 l
105.00€
5L
11963345
SDS Vedere i documenti
Chem Lab
CL02.0208.9010
10 l
174.00€
10L
Descrizione
Descrizione
Distilled water is produced by boiling water and then condensing the vapor into a clean container, leaving solid contaminants behind. Double-distilled water produces an even higher level of purification. It is prepared by slow boiling the uncontaminated condensed water vapor from a prior slow boiling.
Specifica
Identificatori chimici
7732-18-5
18.015
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CHEBI:15377
O
H2O
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
962
ossidano
Specifica
7732-18-5
0°C
H2O
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
ossidano
962
18.016g/mol
Double-Distilled
Liquido
Colorless
100°C
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
O
18.015
CHEBI:15377
LF < 5μS
1.00g/mL