Learn More
Sampling Systems™ Double Bagged - USP Class VI PharmaScoops™
BIOPHARMA
Double Bagged PharmaScoops™ are made from high grade medical USP Class VI HDPE. They are available in a range of sizes from 125 mL to 1000 mL. This premium range is double bagged. A box liner is also used giving a third layer of protection.
126.00€ - 242.18€
Specifica
Materiale HDPE
Sterilità Sterile
Tipo di imballaggio Double Bagged
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17544696
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
9045H-125S
125 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
30286578
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
9045H-125S
125 mL
242.18€
pezzi 40
17554696
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
9045H-250S
250 mL
142.00€
pezzi 25
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
17534696
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
9045H-1000S
1000 mL
126.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • These sterile scoops are commonly used in the manufacture and sampling of cosmetics, food and pharmaceuticals.
  • These scoops all have an ergonomic handle which is positioned high up the body so as to keep the hand as far away from the powder as possible.
  • The scoops are designed to be used straight from the bag.
  • The double bagging means that the outer bag can be removed whilst entering the cleanroom, ensuring the cleanliness inside the cleanroom or manufacturing area.
  • Made from food grade, FDA and EC compliant HDPE.
  • HDPE has good chemical resistance and can be easily recycled.
  • The funnels are sterilised by gamma irradiation.
  • USP Class VI - High quality medical grade polymer that has also been independently tested to USP 661.
  • The scoops are entirely made in cleanroom conditions with final packing carried out in a class 10,000 cleanroom.
  • Each scoop is 100% inspected before packing.
Specifica
Specifica
HDPE
Sterile
Double Bagged