Learn More
Kartell™ Dosipet B
Accurately and efficiently dispense solutions. Kartell™ Dosipet B can be used with almost every water solution type and comes equipped with a cylinder and piston.
631.00CHF - 651.00CHF
Specifica
Certificazione/Conformità | CE marked / IVD certified |
---|---|
Descrizione | GL45 Thread Size |
Include | 3.3 Borosilicate Glass cylinder and PTFE piston |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13191104
|
Kartell™
8302500 |
2.5 to 25 mL | 0.5 mL |
631.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10172761
|
Kartell™
8305000 |
5 to 50 mL | 1 mL |
651.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Can be used with every water solution type
- Do not use with solution containing hydrofluoric acid
- Marked by a high degree of convenience and reliability
- Equipped with a 3.3 borosilicate glass cylinder and PTFE piston
Specifica
CE marked / IVD certified | |
GL45 Thread Size | |
3.3 Borosilicate Glass cylinder and PTFE piston |