Learn More
Miele Professional™ Sistema di dosaggio
Modulo di dosaggio DOS G 10 per taniche da 5-10 litriper il dosaggio automatico di liquidi, con indicatore di livello di vuoto
Marca: Miele Professional™ 5267410
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Pipette fino a max. 445 mm di lunghezza possono essere utilizzate
- Una pipetta in plastica, avvitabile
Specifica
Sistema di dosaggio | |
DOS G-10 Dispenser Module | |
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio | |
1 Each |