Learn More
Dodecylamine hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10249890 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
CAS: 929-73-7 | C12H28ClN | 221.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dodecylamine hydrochloride
Nota nome 99%
CAS 929-73-7
Punto di fusione 186°C to 188°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H28ClN
Formula lineare CH3(CH2)11NH2·HCl
Numero MDL MFCD00042017
Quantità 10 g
Beilstein 04, IV, 794
Sinonimo dodecylamine hydrochloride, laurylamine hydrochloride, n-dodecylamine hydrochloride, dodecan-1-amine hydrochloride, 1-dodecanamine, hydrochloride, dodecylamine, hydrochloride, unii-1v1470j2mf, 1-dodecanamine, hydrochloride 1:1, armeen 12d hydrochloride, acmc-209rjd
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,chloroform,benzene,,toluene,diethyl ether
InChI Key TWFQJFPTTMIETC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[NH3+]
IUPAC Name dodecan-1-amine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 221.81
PubChem CID 458426
Peso formulazione 221.81
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dodecylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.