Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodecyl sulfate, sodium salt, 99%, for biochemistry
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S, C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 230420025
1217.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità 2.5 kg
Codice prodotto. 10408093
  • 1225.00€ / 2.50kg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Denatures and solubilizes proteins for electrophoresis.Sodium n-dodecyl sulfate is an anionic detergent used to function as a protein denaturant. It is mainly used in detergents for laundry with many cleaning applications. It finds application in the determination of protein molecular weight by polyacrylamide gel electrophoresis and in the analysis of hemoglobin. In food products, it is used as an emulsifying agent and a whipping aid. It is widely found in toothpastes, shampoos, shaving creams and bubble bath formulations due to its thickening effect and ability to create a lather.
Solubility
Slightly soluble in ethanol.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
151-21-3
C12H25NaO4S
Specifica
99%
151-21-3
2.5 kg
C12H25NaO4S
206.0°C
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
sodium dodecyl sulfate
99%, Biochemical
Sodium lauryl sulfate
Dodecyl sulfate, sodium salt
White to Beige
288.38
MFCD00036175
Plastic bottle
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
288.38
Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: partly soluble in alcohol, soluble 75g/L in ethanol (20°C)
Crystalline Powder or Crystals
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
SDS Documenti