Learn More
DL-Lactic acid, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10487510
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-21-5, 7732-18-5
Formula molecolare C3H6O3
Molecular Weight (g/mol) 90.08
Numero MDL MFCD00004520
InChI Key JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC Name Acido 2-idrossipropanoico
SMILES CC(O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Lactic acid
Punto di fusione 18.0°C
Punti di ebollizione 122.0°C (15.0 mmHg)
Colore Colorless to Yellow
Formula lineare CH3CH(OH)CO2H
Indice di Merck 15, 5384
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, furfurol, glycerol, less soluble in ether, practically insoluble in chloroform, carbon, disulfide, petroleum ether
Peso formulazione 90.08
Percent Purity 90%
Densità 1.2000g/mL
Quantità 2.5 kg
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.4252 to 1.4272
Residuo dopo la combustione 0.1% max.
Gravità specifica 1.2