Learn More
DL-Buthionine (S,R)-sulfoximine, 99%
Codice prodotto. 10646554 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
5 g, Bottiglia in vetro, 5g
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mg
5g
CAS: 5072-26-4 | C8H18N2O3S | 222.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5072-26-4
Formula molecolare C8H18N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 222.30
Numero MDL MFCD00070309
InChI Key KJQFBVYMGADDTQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo buthionine sulfoximine, dl-buthionine-s,r-sulfoximine, buthionine sulfoxamine, buthione sulfoximine, buthionine-s,r-sulfoximine, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl butanoic acid, butionine sulfoximine, buthionine sulphoximine, 2-amino-4-butylsulfonimidoyl butanoic acid, butanoic acid, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl
PubChem CID 21157
ChEBI CHEBI:28714
IUPAC Name 2-amino-4-(butylsulfonimidoyl)butanoic acid
SMILES CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Buthionine (S, R)-sulfoximine
Nota nome 99%
Punto di fusione 215°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 1528
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 222.31
Percent Purity 99%
Forma fisica Fluffy Powder
Titolo del prodotto
DL-Buthionine (S,R)-sulfoximine, 99% >