Learn More
DL-Adrenaline
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Descrizione
A hormone and neurotransmitter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | DL-Adrenaline |
Punto di fusione | 197°C (decomposition) |
Colore | White |
Formula lineare | (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH |
Quantità | 1 g |
Numero UN | UN2811 |
Sensibilità | Light sensitive |
Indice di Merck | 14,3619 |
Peso formulazione | 183.2 |
Forma fisica | Powder |