Learn More
DL-3-Methylcyclopentanone, 99%
Codice prodotto. p-3779071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
CAS: 1757-42-2 | C6H10O | 98.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1757-42-2
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.14
Numero MDL MFCD00001416
InChI Key AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl, dl-3-methylcyclopentanone, 3-methyl-1-cyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl-, r, 3-methylcyclopentanone, +/-, acmc-20apjx, 3-methyl cyclopentanone, 3-methyl-cyclopentanone, acmc-1ba4k
PubChem CID 15650
IUPAC Name 3-methylcyclopentan-1-one
SMILES CC1CCC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico DL-3-Methylcyclopentanone
Colore Yellow
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 145°C
Punto d'infiammabilità 36°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C5H7(=O)
Indice di rifrazione 1.4330 to 1.435
Quantità 5 g
Beilstein 07, 11
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether and acetone
Peso formulazione 98.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-3-Methylcyclopentanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.