Learn More
DL-2-Methyl-1-butanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10183300
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-32-6
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00004743
InChI Key QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-1-butanol, active amyl alcohol, 1-butanol, 2-methyl, 2-methylbutanol, sec-butylcarbinol, dl-2-methyl-1-butanol, 2-methyl-n-butanol, 2-methylbutyl alcohol, 2-methyl butanol-1, primary active amyl alcohol
PubChem CID 8723
ChEBI CHEBI:48945
IUPAC Name 2-methylbutan-1-ol
SMILES CCC(C)CO
Specifica
Materiale o nome chimico DL-2-Methyl-1-butanol
Nota nome 98%
Punto di fusione -70.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8100g/mL
Punti di ebollizione 130.0°C
Punto d'infiammabilità 43°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CH(CH3)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4090 to 1.4110
Quantità 2.5 L
Beilstein 01, 388
Indice di Merck 15, 6104
Gravità specifica 0.81
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3.6g/100mL (30°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most organic solvents
Viscosità 5.1 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid