Learn More
Tenak™ 40 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 75 mm high cryoboxes.
Marca: Tenak™ TE22137
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For use in cardboard cryoboxes
- Holds cryogenic vials
- Grid style divider
Specifica
Grid Divider | |
Vials with 10 mm O.D. | |
40 mm |
75 mm high cryoboxes | |
12 x 12 cells |