Learn More
Tenak™ 40 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 75 mm high cryoboxes.
Marca:  Tenak™ TE22130
Codice prodotto. 11571685
  • 73.15€ / pezzi 36
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use in cardboard cryoboxes
  • Holds cryogenic vials
  • Grid style divider
Specifica
Specifica
Grid Divider
Vials with 17 mm O.D.
40 mm
75 mm high cryoboxes
7 x 7 cells