Learn More
Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Analog Cell Disruptor
Increases the disruption efficiency of disruption beads with unique, patented microtube holder design. Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Analog Cell Disruptor provides vigorous mechanical cell disruption.
680.00€
Specifica
Intervallo di velocità | 2850 rpm |
---|---|
Requisiti elettrici | 230 V, 50 Hz |
Tensione | 230 V |
Capacità | Microtubes |
Capacità provette | 1.5/2 mL |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15547345
|
Scientific Industries SI™
SI-D258 |
SI-D258 | EU Plug |
680.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Rapid hands-free disruption of up to 12 microtubes (1.5mL or 2.0mL)
- Supplied with NEW Universal Microtube Holder
- Set timer to run for up to 15 minutes or continuously
- Suitable for use in cold rooms or incubators
- Less costly than ultrasonic units or homogenizers
- Disruption of bacterial cultures for nucleic acid isolation and downstream processing
- Grinding plant tissue for DNA extractions
- Preparation of cell lysates from yeast or fungi
- Rapid resuspension of pellets
- Dissolution of chemical substances
Specifica
2850 rpm | |
230 V | |
1.5/2 mL | |
165 mm | |
122 mm | |
Universal microtube holder |
230 V, 50 Hz | |
Microtubes | |
50 Hz | |
190 mm | |
4.3 kg | |
12 |